Få mere at vide
Watson-Marlow Tubing Marprene Procesrør
Artikelnummer. 17837943
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
17837943 4,8 mm
17897933 0,5 mm
17297216 0,8 mm
12710478 1,6 mm
17817943 2,4 mm
16600114 3,2 mm
12693036 6,4 mm
13503870 8,0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17837943 Leverandør Watson-Marlow Tubing Leverandørnr. 902.0048.J16
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Marprene Process Tubing er lavet af en termoplastisk elastomer med lang levetid med modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier.
  • Marprene er en termoplastisk elastomer med lang levetid med modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier.
  • Det holder mindst 10 gange så længe som slanger i andre materialer.
  • Slanger med lang levetid betyder, at stop for et slangeskift er sjældne hændelser, som nemt kan monteres med generel vedligeholdelse.
  • Marprene har bred kemisk kompatibilitet og er meget modstandsdygtig over for oxidationsmidler som ozon, peroxider og natriumhypochlorit.
  • Marprene er beige og uigennemsigtig for synligt og ultraviolet lys, med lav permeabilitet for ilt, kuldioxid og nitrogen.
  • Det opfylder USDA-standarder for fødevarehåndtering.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,1875 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4,8 mm
Materiale TPE
Samlet længde (engelsk) 16 ft.
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (engelsk) 0,0625 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Farve Beige
Hårdhed 62 til 68 (Shore A)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttype Procesrør