Få mere at vide
Watson-Marlow Tubing Marprene Procesrør
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Beskrivelse
- Marprene er en termoplastisk elastomer med lang levetid med modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier.
- Det holder mindst 10 gange så længe som slanger i andre materialer.
- Slanger med lang levetid betyder, at stop for et slangeskift er sjældne hændelser, som nemt kan monteres med generel vedligeholdelse.
- Marprene har bred kemisk kompatibilitet og er meget modstandsdygtig over for oxidationsmidler som ozon, peroxider og natriumhypochlorit.
- Marprene er beige og uigennemsigtig for synligt og ultraviolet lys, med lav permeabilitet for ilt, kuldioxid og nitrogen.
- Det opfylder USDA-standarder for fødevarehåndtering.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,3125 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8,0 mm |
| Materiale | TPE |
| Samlet længde (engelsk) | 16 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,0625 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Til brug med (applikation) | For high chemical resistance to acids and alkalis |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 5°C |
| Vis mere |