Få mere at vide
MedChemExpress MARK Substrate
Artikelnummer. 16413019
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16413019 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16413019 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1583
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress MARK Substrate is a MARK substrate peptide.
Tekniske data
CAS 847991-34-8
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvægt (g/mol) 1417.61 g/mol
Produkttype Peptides