missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Maritoclax, MedChemExpress
Beskrivelse
Maritoclax (Marinopyrrole A) is a novel and specific Mcl-1 inhibitor with an IC50 value of 10.1 μM, and shows >8 fold selectivity than BCL-xl (IC50 > 80 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maritoclax |
| CAS | 1227962-62-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H12Cl4N2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Marinopyrrole A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 43 mg/mL (84.29 mM) |
| SMIL | OC1=CC=CC=C1C(C2=C(N3C(C(C4=CC=CC=C4O)=O)=CC(Cl)=C3Cl)C(Cl)=C(Cl)N2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.15 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?