Få mere at vide
Brady™ Marinemærker til BradyJet J4000 og J5000, BS 5609
Artikelnummer. 17419202
Skift visning
Højde (metrisk):
85 mm
110 mm
155 mm
210 mm
279,4 mm
Bredde (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
154,9 mm
203 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk)
17419202 85 mm 55 mm
17429202 110 mm 75 mm
17439202 155 mm 105 mm
17449202 210 mm 154,9 mm
17459202 279,4 mm 203 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17419202 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150753
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lad ikke en etiket på det endelige produkt sænke din effektivitet. Med BS 5609 Marine Labels og BradyJet J4000 eller J5000 Printer, dine etiketter forbliver fast, selv til søs.
  • Hold det farverigt - dette materiale løber igennem BradyJet J4000 eller J5000 Inkjet printer til høj opløsning, fuldfarve print
  • Der kræves en blækpatron for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polypropylen (B-2585)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Farekommunikationsidentifikation, havmærkning
Til brug med (udstyr) BradyJet J4000 og J5000 farvelabelprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 340 Labels/Roll
Mængde 340 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0088 in.
Tykkelse (metrisk) 0.22 mm
Dimensioner (LxB) 85.09 x 55.12 mm
Længde (engelsk) 3.35 in.
Bredde (engelsk) 2.17 in.
Bredde (metrisk) 55 mm
Højde (engelsk) 3.35 in.
Højde (metrisk) 85 mm
Alternativt varenummer J50-260-2585