Få mere at vide
Ansell Edmont™ Marigold™ Blue Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Artikelnummer. p-8005314 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15396484
Brand: Ansell Edmont™ A029100
Designed with high flexibility and excellent dexterity for chemical and liquid protection.
  • Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
  • Polyamide seamless liner
  • Wrinkle natural rubber latex coating
  • Gauntlet cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Rubber Latex
Certificeringer/compliance Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada)
Manchet materiale Natural Rubber Latex
Belægningsmateriale Natural Rubber Latex
Latex fri No
Produkttype Immersion Gloves
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 50 mil
Handske manchet stil Elasticated
Foring Natural Rubber Latex
Model- Astroflex
Mængde 144 Pairs
Modstandsdygtig overfor Chemical and liquid