Få mere at vide
Ansell Edmont™ Marigold™ Blue Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
- Polyamide seamless liner
- Wrinkle natural rubber latex coating
- Gauntlet cuff
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Rubber Latex |
| Certificeringer/compliance | Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada) |
| Manchet materiale | Natural Rubber Latex |
| Belægningsmateriale | Natural Rubber Latex |
| Latex fri | No |
| Produkttype | Immersion Gloves |
| Størrelse | 8 |
| Tykkelse (engelsk) | 50 mil |
| Handske manchet stil | Elasticated |
| Foring | Natural Rubber Latex |
| Vis mere |