Få mere at vide
SCAT™ Skorsten med låg MARCO, S51, Type 2
Artikelnummer. 16822130 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Stopper nummer:
S51
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stopper nummer Pakningsstørrelse
16822130 S51 Hver
1 options
Artikelnummer. 16822130 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 318953
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 DKK
    643.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.93 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
'MARCO'-sikkerhedstragten kan lukkes sikkert og forhindre fare for antændelse, og den fås også i ledende HDPE-EC-materiale.
  • Moderne lågtragt lavet af højkvalitets HDPE med meget høj modstandsdygtighed over for syrer, baser og mange kemikalier
  • Integreret gribekant på tragtlåget øger grebet uden at skulle røre ved det eventuelt konturformede låg
  • Innovativt tragtlåg med integreret tætningsring lukker tragtkanten og forhindrer udslip af eksplosive eller sundhedsfarlige gasser
  • Robust hængsel garanterer en lang levetid for lukkemekanismen
  • Roterende skruelåg gør det nemmere at skrue lågtragten af og på beholderen
  • Aftagelig si for nem rengøring
  • Ikke-ledende version af MARCO V2.0 er på linje med SCAT farveskema på grund af dets blå og hvide farve
  • Ledende versioner af MARCO V2.0 er i sort og adskiller sig således tydeligt i farve fra den ikke-ledende version
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 140 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 150 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå, hvid
Inkluderer Hængslet låg, ingen lanse
Stopper nummer S51
Produkttype Sikkerhedstragt