Description
- Moderne lågtragt lavet af højkvalitets HDPE med meget høj modstandsdygtighed over for syrer, baser og mange andre kemikalier
- Integreret gribekant på tragtlåget øger grebet uden at skulle røre ved eventuelt kontureret låg
- Innovativt tragtlåg med integreret tætningsring lukker tragtkanten for at forhindre udslip af eksplosive eller sundhedsfarlige gasser
- Robust hængsel garanterer lang levetid for lukkemekanismen
- Roterende skruelåg gør det lettere at skrue lågtragten af og på beholderen
- Aftagelig si for nem rengøring
- Den ledende version af MARCO V2.0 er sort og adskiller sig i farve fra den ikke-ledende version
Spécification
Spécification
| Diameter (metrisk) Øverst | 140 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Materiale | HDPE-EC-EL |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Sort |
| Inkluderer | Aftagelig sigte, jordkabel |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL45 |
| Produkttype | Sikkerhedstragt med hængslet låg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?