Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedstragt 'MARCO' med låg, V2.0
Artikelnummer. 16842130 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
150 mm
370 mm
125 cm
Trådstørrelse (metrisk):
GL45
R2 ind. BSP/G2 (m) og 2 tommer. Tri-sikker (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Materiale:
HDPE, ledende
HDPE-EC
Inkluderer:
Lanse (220 mm), tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel
Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel
Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel, niveaukontrol med 150 mm flyder
Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel, niveaukontrol med 190 mm flyder
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Trådstørrelse (metrisk) Materiale Inkluderer unitSize
16842130 150 mm S55 HDPE, ledende Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel -
16852130 150 mm GL45 HDPE, ledende Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel -
17155501 150 mm GL45 HDPE, ledende Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel Hver
16802140 370 mm S50 HDPE, ledende Lanse (220 mm), tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel -
16892130 370 mm S51 HDPE, ledende Lanse (220 mm), tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel -
16882130 370 mm S55 HDPE, ledende Lanse (220 mm), tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel -
16832130 150 mm S60/61 HDPE, ledende Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel -
16872130 370 mm S60/61 HDPE, ledende Lanse (220 mm), tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel Hver
16812130 370 mm S60/61 HDPE, ledende Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel, niveaukontrol med 190 mm flyder -
16802130 370 mm S60/61 HDPE, ledende Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel, niveaukontrol med 150 mm flyder -
16862130 150 mm S65 HDPE, ledende Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel -
16872140 370 mm S65 HDPE, ledende Lanse (220 mm), tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel -
17863530 125 cm S70/71 HDPE, ledende Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel, niveaukontrol med 150 mm flyder -
17208870 370 mm R2 ind. BSP/G2 (m) og 2 tommer. Tri-sikker (m) HDPE, ledende Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel -
17957250 125 cm S70/71 HDPE-EC Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16842130 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 318961
Kun null tilbage
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Kan lukkes sikkert for at forhindre fare for antændelse.
  • Moderne lågtragt lavet af højkvalitets HDPE med meget høj modstandsdygtighed over for syrer, baser og mange andre kemikalier
  • Integreret gribekant på tragtlåget øger grebet uden at skulle røre ved eventuelt kontureret låg
  • Innovativt tragtlåg med integreret tætningsring lukker tragtkanten for at forhindre udslip af eksplosive eller sundhedsfarlige gasser
  • Robust hængsel garanterer lang levetid for lukkemekanismen
  • Roterende skruelåg gør det lettere at skrue lågtragten af og på beholderen
  • Aftagelig si for nem rengøring
  • Den ledende version af MARCO V2.0 er sort og adskiller sig i farve fra den ikke-ledende version
Specifica
Diameter (metrisk) Øverst 140 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Materiale HDPE, ledende
Højde (metrisk) 150 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Sort
Inkluderer Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel
Trådstørrelse (metrisk) S55
Produkttype Sikkerhedstragt med hængslet låg, Type 1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.