Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedstragt 'MARCO' med låg, V2.0
Artikelnummer. 16832130 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
150 mm
370 mm
125 cm
Trådstørrelse (metrisk):
GL45
R2 ind. BSP/G2 (m), 2 tommer Tri-Sure (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Materiale:
HDPE-EC
HDPE-EC-EL
Inkluderer:
Aftagelig sigte, jordkabel
Aftagelig sigte, jordkabel, 220 mm lanse
Aftagelig sigte, jordkabel, niveaukontrol med 150 mm flyder
Aftagelig sigte, jordkabel, niveaukontrol med 190 mm flyder
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Trådstørrelse (metrisk) Materiale Inkluderer Pakningsstørrelse
16832130 150 mm S60/61 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel -
16852130 150 mm GL45 HDPE-EC-EL Aftagelig sigte, jordkabel -
17155501 150 mm GL45 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel Hver
16802140 370 mm S50 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel, 220 mm lanse -
16892130 370 mm S51 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel, 220 mm lanse -
16842130 150 mm S55 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel -
16882130 370 mm S55 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel, 220 mm lanse -
16872130 370 mm S60/61 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel, 220 mm lanse Hver
16812130 370 mm S60/61 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel, niveaukontrol med 190 mm flyder -
16802130 370 mm S60/61 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel, niveaukontrol med 150 mm flyder -
16862130 150 mm S65 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel -
16872140 370 mm S65 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel, 220 mm lanse -
17863530 125 cm S70/71 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel, niveaukontrol med 150 mm flyder -
17208870 370 mm R2 ind. BSP/G2 (m), 2 tommer Tri-Sure (m) HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel -
17957250 125 cm S70/71 HDPE-EC Aftagelig sigte, jordkabel -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16832130 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 318960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.00 DKK
    756.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 70.27 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Kan lukkes sikkert for at forhindre fare for antændelse.
  • Moderne lågtragt lavet af højkvalitets HDPE med meget høj modstandsdygtighed over for syrer, baser og mange andre kemikalier
  • Integreret gribekant på tragtlåget øger grebet uden at skulle røre ved eventuelt kontureret låg
  • Innovativt tragtlåg med integreret tætningsring lukker tragtkanten for at forhindre udslip af eksplosive eller sundhedsfarlige gasser
  • Robust hængsel garanterer lang levetid for lukkemekanismen
  • Roterende skruelåg gør det lettere at skrue lågtragten af og på beholderen
  • Aftagelig si for nem rengøring
  • Den ledende version af MARCO V2.0 er sort og adskiller sig i farve fra den ikke-ledende version
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 140 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Materiale HDPE-EC
Højde (metrisk) 150 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Sort
Inkluderer Aftagelig sigte, jordkabel
Trådstørrelse (metrisk) S60/61
Produkttype Sikkerhedstragt med hængslet låg