Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedstragt 'MARCO' med låg, V2.0
Shop alle SCAT Europe produkter
Højde (metrisk):
150 mm
370 mm
125 cm
Inkluderer:
Lanse (220 mm), tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel
Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel
Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel, niveaukontrol med 150 mm flyder
Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel, niveaukontrol med 190 mm flyder
Trådstørrelse (metrisk):
GL45
R2 ind. BSP/G2 (m) og 2 tommer. Tri-sikker (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Moderne lågtragt lavet af højkvalitets HDPE med meget høj modstandsdygtighed over for syrer, baser og mange andre kemikalier
- Integreret gribekant på tragtlåget øger grebet uden at skulle røre ved eventuelt kontureret låg
- Innovativt tragtlåg med integreret tætningsring lukker tragtkanten for at forhindre udslip af eksplosive eller sundhedsfarlige gasser
- Robust hængsel garanterer lang levetid for lukkemekanismen
- Roterende skruelåg gør det lettere at skrue lågtragten af og på beholderen
- Aftagelig si for nem rengøring
- Den ledende version af MARCO V2.0 er sort og adskiller sig i farve fra den ikke-ledende version
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 140 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Materiale | HDPE, ledende |
| Højde (metrisk) | 370 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Sort |
| Inkluderer | Tragt med låg, aftagelig si, jordingskabel, niveaukontrol med 150 mm flyder |
| Trådstørrelse (metrisk) | S60/61 |
| Produkttype | Sikkerhedstragt med hængslet låg, Type 2 |