Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedstragt 'MARCO' med låg, V2.0
Artikelnummer. p-7203079 Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
Tragt med hængslet låg, ingen lanse
Højde (metrisk):
150 mm
Stopper nummer:
S50
S55
S60/61
S65
Artikelnummer. 16609095
Brand: SCAT™ 318952
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
'MARCO'-sikkerhedstragten kan lukkes sikkert og forhindre fare for antændelse, og den fås også i ledende HDPE-EC-materiale.
  • Moderne lågtragt lavet af højkvalitets HDPE med meget høj modstandsdygtighed over for syrer, baser og mange kemikalier
  • Integreret gribekant på tragtlåget øger grebet uden at skulle røre ved det eventuelt konturformede låg
  • Innovativt tragtlåg med integreret tætningsring lukker tragtkanten og forhindrer udslip af eksplosive eller sundhedsfarlige gasser
  • Robust hængsel garanterer en lang levetid for lukkemekanismen
  • Roterende skruelåg gør det nemmere at skrue lågtragten af og på beholderen
  • Aftagelig si for nem rengøring
  • Ikke-ledende version af MARCO V2.0 er på linje med SCAT farveskema på grund af dets blå og hvide farve
  • Ledende versioner af MARCO V2.0 er i sort og adskiller sig således tydeligt i farve fra den ikke-ledende version
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 140 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 150 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå, hvid
Inkluderer Tragt med hængslet låg, ingen lanse
Produkttype Sikkerhedstragt