Få mere at vide
Novus Biologicals™ MARCKS like protein Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18749213 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18749213 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18749213 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL112896
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The MARCKS like protein Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23181 and based on accession number NM_239. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens MARCKS-like 1 (MARCKSL1), mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only