missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Marbon CNB 23010, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Marbon CNB 23010 |
| CAS | 26595-57-3 |
| Molekylær formel | C4 H5 N3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Marbon CNB 23010 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c5-4-6-2(8)1-3(9)7-4/h1H,(H4,5,6,7,8,9) |
| SMIL | Nc1nc(O)cc(O)n1 |
| IUPAC navn | 2-aminopyrimidine-4,6-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.101 |
| Formel vægt | 127.038 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?