missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Marbofloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Marbofloxacin |
| CAS | 115550-35-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H19 F N4 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 7H-Pyrido[3,2,1-ij][4,1,2]benzoxadiazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, 9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[3,2,1-ij][4,1,2]benzoxadiazine-6-carboxylic acid, Aurizon, Marbocyl, Marbofloxacin, Zeniquin |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19FN4O4/c1-19-3-5-21(6-4-19)14-12(18)7-10-13-16(14)26-9-20(2)22(13)8-11(15(10)23)17(24)25/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25) |
| SMIL | CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN4N(C)COc2c34)C(=O)O |
| IUPAC navn | 9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[3,2,1-ij][4,1,2]benzoxadiazine-6-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.36 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?