Få mere at vide
Notrax Marmor Sof-Tyle™ Marmoriseret gummi anti-træthedsmåtte
Artikelnummer. 17732158
Skift visning
Dimensioner (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17732158 91 x 60 cm
17742158 150 x 91 cm
17702158 2286 x 60 cm
17712158 2286 x 91 cm
17722158 2286 x 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17732158 Leverandør Notrax Leverandørnr. 470S2436GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    988.05 DKK
    856.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 131.71 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kraftig anti-træthedsmåtte med en glat gummioverflade med marmoreret mønster lamineret med UniFusion™ teknologi og RedStop™ skridsikker bagside. Kombinerer stil med enestående komfort og holdbarhed. Ideel til kommercielle, laboratorie- og tertiære miljøer.
  • Glat gummioverflade indlejret med et marmoreret mønster
  • Gummi giver naturligvis trækkraft for at modstå glid og fald
  • Langtidsholdbar topoverflade lamineret på en elastisk mikrocellulær vinylbase for maksimal holdbarhed kombineret med træthedslindring
  • Modstandsdygtig over for de fleste industrielle væsker og kemikalier
  • Udvalgt med RedStop™ skridsikker bagside for at forhindre måtter i at flytte sig
  • Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble
  • UniFusion™ teknologi, udviklet til at modstå i de hårdeste arbejdsmiljøer
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 91 x 60 cm
Farve Grå
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale PVC på mikrocellulær vinylbase
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm