Få mere at vide
Euro Protection™ Marmor High-Cut sikkerhedssko
Artikelnummer. 12038426
Skift visning
Størrelse:
41
Artikelnummer. Størrelse
12038426 41
1 options
Artikelnummer. 12038426 Leverandør Euro Protection™ Leverandørnr. 9MARH41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1341.90 DKK
    599.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 742.49 DKK
    55% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Euro Protection™ Marmor High-Cut sikkerhedssko har en polstret krave og bælgpløs for en tætsiddende pasform og inkluderer en sammensat tåkappe til beskyttelse.
  • Polstret krave og bælgtunge for en tætsiddende pasform.
  • Gangbro giver vridningsstivhed.
  • Overdel i nubuck læder.
  • Fugttransporterende non-woven foring.
  • Udtagelig indersål i tekstil og skum.
  • Komposit tåkappe.
  • Ikke-metallisk (kompositstof) punkteringssikker sål.
  • Mellemsål af indsprøjtet polyurethan.
  • Polyurethan ydersål.
  • Et par ekstra snørebånd.
Tekniske data
Farve Brun
Liner materiale Fugttransporterende non-woven foring.
Materiale Læder
Størrelse 41
Sål funktioner Udtagelig, tekstil- og skum-indersål, ikke-metallisk (kompositstof) punkteringssikker sål, indsprøjtet polyurethan-mellemsål, polyurethan-ydersål.
Sål materiale Polyurethan, sammensat stof
Tå materiale Komposit
Vægt (metrisk) 694 g per sko i størrelse 8
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345: 2011
Produkttype Sikkerhedssko