Få mere at vide
Maraviroc, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maraviroc |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H41F2N5O/c1-19(2)27-34-33-20(3)36(27)25-17-23-9-10-24(18-25)35(23)16-13-26(21-7-5-4-6-8-21)32-28(37)22-11-14-29(30,31)15-12-22/h4-8,19,22-26H,9-18H2,1-3H3,(H,32,37)/t23-,24+,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vægt | 513.3279 |
| Procent renhed | >95% |