Få mere at vide
Maraviroc, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481647
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16481647 50 mg -
16458187 5 mg -
16416066 100 mg 100mg
16405478 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16481647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13004
MedChemExpress Maraviroc (UK-427857) is a selective CCR5 antagonist with activity against human HIV.
Maraviroc (UK-427857) is a selective CCR5 antagonist with activity against human HIV.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maraviroc
CAS 376348-65-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H41F2N5O
Mængde 50 mg
Synonym UK-427857
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (97.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 6.5 mg/mL (12.65 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1CCC(F)(F)CC1)N[C@H](C2=CC=CC=C2)CCN3[C@H]4C[C@@H](N5C(C)=NN=C5C(C)C)C[C@@H]3CC4
Molekylvægt (g/mol) 513.67
Formel vægt 513.67
Procent renhed 98.18%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus