Få mere at vide
Maraviroc-d6, TRC
Artikelnummer. 30483263
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30483263 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30483263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1930021MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maraviroc-D6
CAS 1033699-22-7
Molekylær formel C29D6H35F2N5O
Mængde 1 mg
Synonym 4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl-d6)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, UK 427857-d6
InChI formel InChI=1S/C29H41F2N5O/c1-19(2)27-34-33-20(3)36(27)25-17-23-9-10-24(18-25)35(23)16-13-26(21-7-5-4-6-8-21)32-28(37)22-11-14-29(30,31)15-12-22/h4-8,19,22-26H,9-18H2,1-3H3,(H,32,37)/t23-,24+,25?,26-/m0/s1/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(c1nnc(C)n1C2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3CC[C@H](NC(=O)C4CCC(F)(F)CC4)c5ccccc5)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 4,4-difluor-N-[(1S)-3-[(1S,5R)-3-[3-methyl-5-[2,2,2-trideuterio-1-(trideuteriomethyl)ethyl]-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-8-yl]-1-fenylpropyl]cyclohexancarboxamid
Molekylvægt (g/mol) 519.7
Formel vægt 519.3656