Få mere at vide
Thermo Scientific™ Marathon 11 mm ID Septa i glaskrukke
Artikelnummer. 15204543 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15204543 11 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15204543 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 313P3233
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Brug lav blødning, robust BTO Septa til krævende GC-MS applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Septum med lav kerne
Til brug med (udstyr) Spor og fokus GC-instrumenter
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm