Få mere at vide
Thermo Scientific™ Marathon 11.5mm I.D. Septa in Glass Jar
Artikelnummer. 15214543 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
11,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
15214543 11,5 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15214543 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 313P3230
Use low bleed, robust BTO Septa for demanding GC-MS applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Low Coring Silicone
Til brug med (udstyr) Trace and Focus GC Instruments
Materiale Silicone
Diameter (metrisk) Indvendig 11,5 mm