Få mere at vide
Maprotiline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492136
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492136 500 mg
16428316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492136 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0444
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Maprotiline hydrochloride is a selective noradrenalin re-uptake inhibitor and a tetracyclic antidepressant.
Maprotiline hydrochloride is a selective noradrenalin re-uptake inhibitor and a tetracyclic antidepressant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maprotiline hydrochloride
CAS 10347-81-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24ClN
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (265.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2.2 mg/mL (7.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL CNCCCC1(CC2)C3=CC=CC=C3C2C4=CC=CC=C14.Cl
Molekylvægt (g/mol) 313.86
Formel vægt 313.86
Procent renhed 99.43%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation