Få mere at vide
Maprotilin hydrochlorid, 99%
Beschreibung
Maprotilin hydrochlorid har også vist sig at blokere apoptose i pigcelle og hæmme SLC6A2.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Maprotilin hydrochlorid har også vist sig at blokere apoptose i pigcelle og hæmme SLC6A2.
Opløselighed
Opløselig til 50 mg/ml i vand. Opløselig i ethanol ved 10 mM
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Maprotiline hydrochloride |
| Smeltepunkt | 230 °C til 232 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 5463242 |
| Merck Index | 14,5748 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig til 50 mg/ml i vand; Opløselig i ethanol ved 10 mM |
| Formel vægt | 313.87 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |