Få mere at vide
Maprotilin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30462555
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30462555 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462555 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMMPT1217HC50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Maprotilin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maprotiline Hydrochloride
CAS 10347-81-6
Analyt- eller komponentnavne Maprotiline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H23 N . Cl H
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (9 CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 9,10-Dihydro-9-(3-methylaminopropyl)-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9-propylamine, 9,10-dihydro-N-methyl-, hydrochloride, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
IUPAC navn N-Methyl-9,10-ethanoanthracen-9(10 H)-propanamin hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 313.86
Mængde 50 mg
Formel vægt 313,1597 g/mol