Få mere at vide
Maprotilin EP urenhed C (som hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30052588
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052588 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052588 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0820.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Maprotilin EP urenhed C (som hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine Hydrochloride
CAS 92202-51-2
Analyt- eller komponentnavne 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H21 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Maprotiline Hydrochloride Imp. C (EP), Maprotiline Imp. C (EP), 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Maprotiline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Maprotiline Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Maprotiline Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H21N.ClH/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19;/h1-4,6-9,14H,5,10-13,20H2;1H
SMIL Cl.NCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
IUPAC navn 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl) propan-1-amin hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 299.84
Mængde 25 mg
Formel vægt 299,1441 g/mol