Få mere at vide
Mapenterol-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mapenterol-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1246816-02-3 |
| Molekylær formel | C14H14D6ClF3N2O • HCl |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylpropyl-d6)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)benzenemethanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20ClF3N2O.ClH/c1-4-13(2,3)20-7-11(21)8-5-9(14(16,17)18)12(19)10(15)6-8;/h5-6,11,20-21H,4,7,19H2,1-3H3;1H/i2D3,3D3; |
| SMIL | NC1=C(C(F)(F)F)C=C(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)C=C1Cl.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.81 |