missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mapenterol D11 hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30327418
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30327418 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30327418 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14754001

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mapenterol D11 hydrochloride
CAS 1325559-18-9
Molekylær formel C14 2H11 H9 Cl F3 N2 O . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym 1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-[[1,1,1,3,3,4,4,4-octadeuterio-2-(trideuteriomethyl)butan-2-yl]amino]ethanol hydrochloride, Mapenterol-D11 hydrochloride, Mapenterol-d11 hydrochloride (2-methylbutan-2-yl-d11)
InChI formel InChI=1S/C14H20ClF3N2O.ClH/c1-4-13(2,3)20-7-11(21)8-5-9(14(16,17)18)12(19)10(15)6-8;/h5-6,11,20-21H,4,7,19H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3,4D2;
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-[[1,1,1,3,3,4,4,4-octadeuterio-2-(trideuteriomethyl)butan-2-yl]amino]ethanol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 372.3
Formel vægt 371.1673 g/mol
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.