missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Maolate, TRC

Artikelnummer. 30138630
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138630 1 g
30134097 500 mg
30011066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138630 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM8867401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 886-74-8
Molekylær formel C10 H12 Cl N O4
Molekylvægt (g/mol) 245.66
Synonym Chlorphenesin Carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(4-chlorophenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 3-(p-chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl ester (7CI), 3-(4-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, 3-(p-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, 3-[p-Chlorophenoxy]-1,2-propanediol-1-carbamate, Chlorphenesin carbamate, Maolate, NSC 82943, Rhnesicn, Rinlaxer, U 19646, U-19,646
IUPAC navn [3-(4-chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl] carbamate
SMIL NC(=O)OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorphenesin Carbamate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO4/c11-7-1-3-9(4-2-7)15-5-8(13)6-16-10(12)14/h1-4,8,13H,5-6H2,(H2,12,14)
Formel vægt 245.0455
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.