Beskrivelse
- Ved at tilføje en farnesylgruppe til -SH af cystein nær enden af målproteiner, modificerer Farnesyltransferase posttranslationelt proteiner til at danne thioetherbindinger
- Anvendes som antibiotikum og forskellige forskningsgrene
- Farnesylering gør det muligt for proteinerne at blive membranassocierede
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manumycin A |
| CAS | 52665-74-4 |
| Synonym | Manumycin A, manumycin, Ucfi-C, AC1O5PHE, UNII-OIQ298X4XD |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C31H38N2O7 |
| Farve | Brun-orange |
| Renhed | >95 |
| Molekylvægt (g/mol) | 550.65 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Primaquine bisphosphate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: Primaquine bisphosphate