Få mere at vide
Buerkle™ Manuelt betjent tromlehjul til brug med Buerkle™ Dyppeflasker
Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Grøn
Sort
Bredde (metrisk):
55 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kan udstyres med forskellige kabler eller kæder
- Hvis der skal opsamles brændbare eller meget brandfarlige væsker, skal der anvendes elektrisk ledende manuelt betjente tromleruller sammen med et jordkabel
- Dyppeflaskerne skal være lavet af gnistfrit metal
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Manuelt betjent tromlehjul |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Grøn |
| Til brug med (applikation) | Dyppeflasker og dyppecylindre |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 180 mm |
| Længde (metrisk) | 150 m for kabel 2 mm dia. |
| Bredde (metrisk) | 55 mm |