Få mere at vide
Buerkle™ Manuelt betjent tromlehjul til brug med Buerkle™ Dyppeflasker
Artikelnummer. 10749032 Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Grøn
Sort
Bredde (metrisk):
55 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10749032
Brand: Buerkle™ 53090010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Manuelt betjent tromlehjul bruges til at sænke dyppeflasker og dyppecylindre sikkert til den nødvendige dybde i skakte, brønde og tanke. Til brug med Buerkle™ sænke kabler.
  • Kan udstyres med forskellige kabler eller kæder
  • Hvis der skal opsamles brændbare eller meget brandfarlige væsker, skal der anvendes elektrisk ledende manuelt betjente tromleruller sammen med et jordkabel
  • Dyppeflaskerne skal være lavet af gnistfrit metal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Manuelt betjent tromlehjul
Materiale Polypropylen
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Dyppeflasker og dyppecylindre
Diameter (metrisk) Udvendig 180 mm
Længde (metrisk) 150 m for kabel 2 mm dia.
Bredde (metrisk) 55 mm