Få mere at vide
SI Analytics™ Cannon-Fenske Reverse Flow Viskosimeter
Artikelnummer. 10707021 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Viskositetsområde:
20 til 100 cSt
3 til 15 cSt
7 til 35 cSt
Omtrentlig konstant:
0,0215K
0,035 tusind
0,1 tusind
Størrelse:
0,63 mm diameter
0,78 mm diameter
1,02 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositetsområde Omtrentlig konstant Størrelse Pakningsstørrelse
10707021 3 til 15 cSt 0,0215K 0,63 mm diameter Hver
10538981 7 til 35 cSt 0,035 tusind 0,78 mm diameter Hver
10423711 20 til 100 cSt 0,1 tusind 1,02 mm diameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10707021 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285403034
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Cannon-Fenske Reverse Flow Viscometer inkluderer tre ringmærker, da de kun kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel måling af transparente væsker, manuel måling af uigennemsigtige væsker, skummende væsker, væskeblanding med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Kalibreret
  • Med to konstanter
  • Med tre ringmærker
  • Kun til manuelle målinger
  • Fyldningsmængde på 12mL
  • Samlet længde på 295 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Viskositetsområde 3 til 15 cSt
Kalibreret Ja
Oversigt Kapillær nr. 100
Omtrentlig konstant 0,0215K
ASTM-numre D 446
Certificeringer/compliance ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100
Inkluderer Ringmærker og 2 konstanter
Til brug med (applikation) Kun til manuel måling
Størrelse 0,63 mm diameter
Volumen (metrisk) 12 mL