Få mere at vide
Slice™ Manuel værktøjsskraber med sikkerhedsblad
Artikelnummer. 16453649
Skift visning
Farve:
Sort/orange
Artikelnummer. Farve
16453649 Sort/orange
1 options
Product Code. 16453649 Supplier Slice™ Supplier No. 10591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.99 DKK
    229.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.90 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Manuel tilbagetrækningsskraber med holdbar finger-friendly™ sikkerhedsklinge
  • Installeret klingetype: afrundet spids
  • Slidstærkt nylonhåndtag med bløde komfortgreb
  • Ambidextrous design
  • Kompatible klinger: 10526, 10528
  • Finger-friendly™ kant holder 11x længere end metal
  • Kemisk inert klinge ruster aldrig
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk klinge
  • Olie- og smøremiddelfri klinge
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
  • Håndtaget inkluderer indbygget snorhul
  • Ideel til at skrabe maling, rust og klæbemidler
  • Specifications
    Til brug med (udstyr) Papers, Bags, Boxes, Tubes
    Længde (engelsk) 5,39 tommer.
    Længde (metrisk) 137 mm
    Materiale GFN, TPEE, POM, Zirconiumoxid
    Farve Sort/orange
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 1 keramisk afrundet spidsklinge
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 2,33 oz.
    Vægt (metrisk) 66.1 g
    Bredde (engelsk) 2,88 tommer.
    Bredde (metrisk) 73.2 mm
    Håndtag Type Fast klinge
    Produkttype Skraber