Få mere at vide
Slice™ Manuel Utility Kniv
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Længde (engelsk) | 6,06 tommer. |
| Længde (metrisk) | 154 mm |
| Materiale | GFN, POM, Carbon Steel, Zirconium Oxide |
| Farve | Sort/orange |
| Til brug med (applikation) | Sikkerhedsskæring |
| Inkluderer | 1 keramisk klinge |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vægt (engelsk) | 2,35 oz. |
| Vægt (metrisk) | 66.5 g |
| Vis mere |