Få mere at vide
SI Analytics™ Manuel Ubbelohde Viskosimeter
Artikelnummer. p-8014068 Shop alle SI Analytics produkter
Omtrentlig konstant:
0,001K
0,003 tusind
0,01 tusind
0,03 tusind
0,05 tusind
0,1 tusind
0,3 tusind
1K
3K
Størrelse:
0,36 mm kapillær diameter
0,47 mm kapillær diameter
0,63 mm Kapillær Diameter
0,84 mm kapillær diameter
0,95 mm kapillær diameter
1,13 mm kapillær diameter
1,50 mm kapillær diameter
2,01 mm kapillær diameter
2,65 mm kapillær diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10150181
Brand: SI Analytics™ 285400004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Manuel Ubbelohde Viskosimeter inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
  • Kalibreret med konstant til manuelle målinger
  • Fyldningsmængde på 15 til 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Kalibreret Ja
Oversigt 290 mm lang
Omtrentlig konstant 0,001K
Certificeringer/compliance DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Inkluderer Ringmærker
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd
Størrelse 0,36 mm kapillær diameter
Volumen (metrisk) 15 til 25 ml