Description
- Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
- Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
- Kalibreret med konstant til manuelle målinger
- Fyldningsmængde på 15 til 20 ml
Spécification
Spécification
| Produkttype | Viskosimeter |
| Kalibreret | Ja |
| Oversigt | 290 mm lang |
| Omtrentlig konstant | 1K |
| Certificeringer/compliance | DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Inkluderer | Ringmærker |
| Til brug med (applikation) | Til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd |
| Størrelse | 2,01 mm kapillær diameter |
| Volumen (metrisk) | 15 til 25 ml |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Spot an opportunity for improvement?