Få mere at vide
SI Analytics™ Manuel Ubbelohde Viskosimeter
Artikelnummer. 10150181 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Omtrentlig konstant:
0,001K
0,003 tusind
0,01 tusind
0,03 tusind
0,05 tusind
0,1 tusind
0,3 tusind
1K
3K
Størrelse:
0,36 mm kapillær diameter
0,47 mm kapillær diameter
0,63 mm Kapillær Diameter
0,84 mm kapillær diameter
0,95 mm kapillær diameter
1,13 mm kapillær diameter
1,50 mm kapillær diameter
2,01 mm kapillær diameter
2,65 mm kapillær diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Omtrentlig konstant Størrelse unitSize
10150181 0,001K 0,36 mm kapillær diameter Hver
10231881 0,003 tusind 0,47 mm kapillær diameter Hver
12018163 0,01 tusind 0,63 mm Kapillær Diameter Hver
12038163 0,03 tusind 0,84 mm kapillær diameter Hver
12048163 0,1 tusind 1,13 mm kapillær diameter Hver
12068163 0,3 tusind 1,50 mm kapillær diameter Hver
12078163 1K 2,01 mm kapillær diameter Hver
12088163 3K 2,65 mm kapillær diameter Hver
12028163 0,05 tusind 0,95 mm kapillær diameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10150181 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285400004
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Manuel Ubbelohde Viskosimeter inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
  • Kalibreret med konstant til manuelle målinger
  • Fyldningsmængde på 15 til 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Kalibreret Ja
Oversigt 290 mm lang
Omtrentlig konstant 0,001K
Certificeringer/compliance DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Inkluderer Ringmærker
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd
Størrelse 0,36 mm kapillær diameter
Volumen (metrisk) 15 til 25 ml