Få mere at vide
Slice™ Manuel sømripper
Artikelnummer. 16493649
Skift visning
Farve:
Sort/orange
Artikelnummer. Farve
16493649 Sort/orange
1 options
Artikelnummer. 16493649 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10596
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 DKK
    147.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.31 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Slice™ Manual Seam Ripper har et afrundet spidsblad og finger-friendly kant, der forhindrer utilsigtede snit og punkteringer
  • Tynd, holdbar sømklipper med et sikkert keramisk blad
  • Keramisk klinge er kemisk inert, ikke-magnetisk, gnistfri og ruster aldrig
  • Ergonomisk design hjælper med at reducere håndbelastningen i forbindelse med langvarig brug af værktøj
  • Snorhul holder værktøjet tæt på for hurtige løsninger
  • Ideel til både håndværks- og fremstillingsindstillinger
  • Fastgør og skærer tråden glat uden at trække for meget i det omgivende materiale
  • Installeret 10536 klinge har en afrundet spids; en spids 10537 klinge fås separat.
  • To skæredybder.
  • Installeret afrundet spids forhindrer punkteringer.
  • Installeret klingetype: Afrundet spids
  • Slidstærkt nylonhåndtag
  • Ambidextrous design
  • Kompatible klinger: 10536, 10537
  • Olie- og smøremiddelfri klinge
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
Tekniske data
Produkttype Søm Ripper
Til brug med (udstyr) 10536, 10537 klinge
Længde (engelsk) 5,79 tommer.
Længde (metrisk) 147 mm
Materiale GFN, POM, rustfrit stål, kulstofstål, zirconiumoxid
Farve Sort/orange
Oversigt Manuel tilbagetrækning
Til brug med (applikation) Håndværk og fremstilling
Inkluderer 1 keramisk 10536 sømripperblad
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (engelsk) 0,64 oz.
Vægt (metrisk) 18.09 g
Bredde (engelsk) 0,83 tommer.
Bredde (metrisk) 21 mm