Få mere at vide
Slice™ Manuel Pen Cutter
Artikelnummer. 16403619
Skift visning
Farve:
Sort/orange
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16403619 Sort/orange Hver
1 options
Artikelnummer. 16403619 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 DKK
    143.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.77 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Funktioner finger-friendly™ sikkerhedsklinge lavet af avanceret keramik
  • Håndtagstype: 3-position
  • Holdbart glasfyldt nylonhåndtag
  • Kompatible klinger: Slice™ 10404, 10408
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Snorhul holder værktøjet ved hånden
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende klinge
  • Ambidextrous design
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
  • Finger-friendly™ kanten forbliver skarp 11x længere
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Tilbyder to skæredybder
  • Tekniske data
    Håndtag Type 3-position
    Produkttype Kasseskærer, Utility Kniv
    Længde (engelsk) 5,26 tommer.
    Længde (metrisk) 133.50 mm
    Materiale ABS, GFN, POM, Carbon Steel, Zirconium Oxide
    Farve Sort/orange
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 1 keramisk klinge
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 1,02 oz.
    Vægt (metrisk) 29 g
    Bredde (engelsk) 0,68 tommer.
    Bredde (metrisk) 17.35 mm