Få mere at vide
Slice™ Manuel miniskærer
Artikelnummer. 16423619
Skift visning
Farve:
Sort/orange
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16423619 Sort/orange Hver
1 options
Artikelnummer. 16423619 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 DKK
    114.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.45 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Slice™ Manuel Mini Cutter tilbyder en manuel tilbagetrækningsmulighed med en klinge, der låser på plads.
  • Manuel tilbagetrækningsversion af den populære Mini Cutter
  • Magnet ombord
  • Nemt bladskift til venstrehåndsbrug
  • Finger-friendly™ klinge
  • Til gentagne skæringer finder brugere, at manuel tilbagetrækning er en nemmere måde at håndtere skærende værktøjer på: bare sæt bladet til den udsatte position og skær.
  • Sendes med en afrundet spids, men er kompatibel med valgfrie spidse klinger, alle med det samme kantdesign, der gør dem mere sikre at håndtere end traditionelle klinger.
  • Installeret klingetype: Afrundet spids
  • Håndtaget har integreret magnet
  • Ambidextrous design: Omvendt klingeorientering for venstreorienterede
  • Finger-friendly™ klingen skærer effektivt
  • Færre bladskift reducerer skader og sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk klinge
  • Kemisk inert klinge ruster aldrig
  • Olie- og smøremiddelfri klinge
  • 100 procent zirconiumoxid klinge
  • Bladkanten holder op til 11,2x længere end metal
  • Kompatible klinger: 10404, 10408
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
Tekniske data
Produkttype Brugskniv
Til brug med (udstyr) 10404, 10408 klinge
Længde (engelsk) 2,44 tommer.
Længde (metrisk) 62.0 mm
Materiale ABS, POM, NdFeB magnet, Zirconium Oxide
Farve Sort/orange
Til brug med (applikation) Industriel skæring
Inkluderer 1 afrundet spids keramisk 10404 klinge
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (engelsk) 0,63 oz.
Vægt (metrisk) 17.82 g
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38 mm