Få mere at vide
Slice™ Manuel værktøjskniv i metalhåndtag
Beskrivelse
- Manuel tilbagetrækningsskyder tilbyder tre faste skærepositioner til forskellige opgaver, samt en helt tilbagetrukket position for sikker opbevaring.
- Den indbyggede klingegarage er designet til at rumme en ekstra klinge.
- Finger-friendly™ kant reducerer flænger.
- Fremragende slidstyrke
- Bladene er kemisk inerte, hvilket betyder, at de aldrig ruster.
- Installeret klingetype: Afrundet spids
- Holdbart metalhåndtag med kraftig teksturfinish
- Manuel tilbagetrækning med 3 skærepositioner
- Ambidextrous design
- Reducerer skader, sænker omkostningerne
- Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk klinge
- Kemisk inert klinge ruster aldrig
- Olie- og smøremiddelfri klinge
- 100 procent zirconiumoxid klinge
- Færre bladskift betyder færre skader
- Kompatible klinger: 10523, 10524, 10525
- Udskiftning af knivblad uden værktøj
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Brugskniv |
| Til brug med (udstyr) | 10524, 10523, 10525 klinge |
| Længde (engelsk) | 6,69 tommer. |
| Længde (metrisk) | 170 mm |
| Materiale | Kulstofstål, aluminiumsstållegering, zinkstållegering, GFN, TPR , Rustfrit Stål, Zirkoniumoxid |
| Farve | Grå/orange |
| Oversigt | Manuel tilbagetrækning |
| Til brug med (applikation) | Industriel skæring |
| Inkluderer | 1 afrundet spids 10524 keramisk klinge |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vis mere |