Få mere at vide
Sartorius Manuel massekomparator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200104723 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
32 g
61 g
111 g
211 g
610 g
1110 g
Læsbarhed:
0.001 mg
0.01 mg
0.1 mg
Artikelnummer. 30216648
Brand: Sartorius MCA1004MC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
De nye manuelle massekomparatorer er designet til at forbedre anvendeligheden af vores gennemprøvede massekomparatorer og samtidig øge ydeevnen og nøjagtigheden. Resultatet er instrumenter, der kombinerer banebrydende metrologiske specifikationer med state-of-the-art software.
  • Cubis™ II MCA farvetouchskærm til hurtig og enkel konfiguration af parametre og arbejdsgange.
  • Integrerede kalibreringsarbejdsgange til ABA, ABBA, AB , BnA-cyklusser for at sikre effektiv, fejlfri massesammenligning.
  • Fuldt integreret funktion til bestemmelse af måleusikkerheden i henhold til OIML og ASTM anbefalinger.
  • Filtre til optimal tilpasning af massekomparatoren til omgivende forhold.
  • Yderligere applikationer til massefyldebestemmelse, statistik og individuelle identifikatorer er integreret som standardprogrammer.
  • Automatisk motoriseret nivellering.
  • Nem logning af referencevægtdata.
  • Kontinuerlig visning af vejeområde: enhver vægt mellem 0 g og den maksimale kapacitet kan vises
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1110 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.1 mg
Type Komparator