Få mere at vide
Sartorius Manuel massekomparator
Artikelnummer. 30216653 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
32 g
61 g
111 g
211 g
610 g
1110 g
Læsbarhed:
0.001 mg
0.01 mg
0.1 mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Læsbarhed
30216653 211 g 0.001 mg
30216648 1110 g 0.1 mg
30216651 1110 g 0.01 mg
30216647 111 g 0.001 mg
30216649 32 g 0.001 mg
30216652 610 g 0.01 mg
30216650 61 g 0.001 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30216653 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MCA206MC
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
De nye manuelle massekomparatorer er designet til at forbedre anvendeligheden af vores gennemprøvede massekomparatorer og samtidig øge ydeevnen og nøjagtigheden. Resultatet er instrumenter, der kombinerer banebrydende metrologiske specifikationer med state-of-the-art software.
  • Cubis™ II MCA farvetouchskærm til hurtig og enkel konfiguration af parametre og arbejdsgange.
  • Integrerede kalibreringsarbejdsgange til ABA, ABBA, AB , BnA-cyklusser for at sikre effektiv, fejlfri massesammenligning.
  • Fuldt integreret funktion til bestemmelse af måleusikkerheden i henhold til OIML og ASTM anbefalinger.
  • Filtre til optimal tilpasning af massekomparatoren til omgivende forhold.
  • Yderligere applikationer til massefyldebestemmelse, statistik og individuelle identifikatorer er integreret som standardprogrammer.
  • Automatisk motoriseret nivellering.
  • Nem logning af referencevægtdata.
  • Kontinuerlig visning af vejeområde: enhver vægt mellem 0 g og den maksimale kapacitet kan vises
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 211 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.001 mg
Type Komparator