Få mere at vide
Sartorius Manuel massekomparator
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
32 g
61 g
111 g
211 g
610 g
1110 g
Læsbarhed:
Beskrivelse
- Cubis™ II MCA farvetouchskærm til hurtig og enkel konfiguration af parametre og arbejdsgange.
- Integrerede kalibreringsarbejdsgange til ABA, ABBA, AB , BnA-cyklusser for at sikre effektiv, fejlfri massesammenligning.
- Fuldt integreret funktion til bestemmelse af måleusikkerheden i henhold til OIML og ASTM anbefalinger.
- Filtre til optimal tilpasning af massekomparatoren til omgivende forhold.
- Yderligere applikationer til massefyldebestemmelse, statistik og individuelle identifikatorer er integreret som standardprogrammer.
- Automatisk motoriseret nivellering.
- Nem logning af referencevægtdata.
- Kontinuerlig visning af vejeområde: enhver vægt mellem 0 g og den maksimale kapacitet kan vises
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 61 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 0.001 mg |
| Type | Komparator |