Få mere at vide
Cole-Parmer™ Manuel laboratorie-etiketmaskine
Artikelnummer. 17387629 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17387629 Blå
1 options
Artikelnummer. 17387629 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 6554342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00 DKK
    192.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.17 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Den billige Manuelle Laboratory Label Maker giver dig mulighed for at have en etiketmaskine ved hver arbejdsstation.
  • Brug denne økonomiske enhed til at gøre det nemt at identificere etiketter for kemikalier, flasker, hylder og udstyr.
  • Selvklæbende farvet tape klæber fast på enhver overflade, inklusive glas, plastik, metal, gummi og træ.
  • De store, hævede hvide bogstaver kan let læses fra 2,4 meters afstand.
  • Betjeningen er enkel— indtast et bogstav, klem håndtaget, og når du er færdig, træk håndtaget ned foran på enheden for at skære tapen af.
  • De Easy-Peel™ Perforering gør det muligt at fjerne etiketbagsiden hurtigt og effektivt.
  • Tape fås i flere farver, så du kan farvekode etiketter til specifikke krav.
Tekniske data
Farve Blå
Længde (engelsk) 9.8 ft.
Bredde (engelsk) 3/8 tommer
Længde (metrisk) 3 m
Bredde (metrisk) 9.5 mm
Dimensioner (L x B) 9,8 ft. x 3/8 in. (3 mx 9,5 mm)
Klæbende type Selvklæbende
Sterilitet Ikke steril
Format Rulle
Inkluderer To ruller blå og rød etikettape, 9,8 ft. x 3/8 in. (3 mx 9,5 mm)