Få mere at vide
Slice™ Manuel industrikniv
Artikelnummer. 16453639
Skift visning
Farve:
Sort/orange
Artikelnummer. Farve
16453639 Sort/orange
1 options
Artikelnummer. 16453639 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.87 DKK
    299.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.18 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Manuel tilbagetrækning med 4 skæredybder: maks. dybde på 76 mm
  • Installeret klingetype: afrundet spids
  • Slidstærkt nylonhåndtag
  • Ambidextrous design: omvendt klingeorientering til venstreorienterede
  • Finger-friendly™ kant holder 11x længere end metal
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk klinge
  • Kemisk inert klinge ruster aldrig
  • Olie- og smøremiddelfri klinge
  • Bladet er sikkert op til 1600° C
  • Kompatible klinger: 10538, 10539, 10540
  • Inkluderer indbygget lanyard hul og et quick-release klingeskift
  • Tekniske data
    Håndtag Type 5-stilling
    Produkttype Brugskniv
    Længde (engelsk) 6,09 tommer.
    Længde (metrisk) 154.7 mm
    Materiale GFN, POM, rustfrit stål, kulstofstål, zirconiumoxid
    Farve Sort/orange
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 1 keramisk afrundet spidsklinge
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 2,54 oz.
    Vægt (metrisk) 72 g
    Bredde (engelsk) 1,34 tommer.
    Bredde (metrisk) 34 mm