Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle GC sprøjter
Artikelnummer. 10771937 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1μ L
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250 μl
Nålemåler:
23 G
23'ere G
25 g
26 G
Produkttype:
GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål
GC Autosampler sprøjte, fast nål
GC Autosampler sprøjte, stempel-i-nål, 50 mm
GC Autosampler sprøjte, stempel-i-nål, 70 mm
GC Autosampler-sprøjte, fast nål
Mængde:
6/pakke
Ea.
Enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10771937
Brand: Thermo Scientific™ 365D1171
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør nemt nøjagtige, præcise og reproducerbare manuelle injektioner med Thermo Scientific™ GC sprøjter.
Opnå nøjagtige, præcise og reproducerbare manuelle injektioner nemt ved at bruge Thermo Scientific™ Manuelle GC sprøjter. De robuste, gennemprøvede designs er optimeret til septum piercing. De er lavet af borosilikatglas med metalflanger af enten rustfrit stål eller forniklet messing og dækker en række volumener. Letlæselige markeringer sikrer reproducerbarhed.
  • Sprøjter fås i en række volumener
  • PTFE Luer-Lok™ sprøjter
  • PTFE Luer Slip sprøjter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 10 uL; 50 mm L; Manuel aftagelig
Nålemåler 26 G
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål
Engangs Genanvendelig
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Fasning
Til brug med (udstyr) GC Autosampler
Erstatningsnål 365RN215
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.