Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle GC sprøjter
Artikelnummer. 10361195 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1μ L
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250 μl
Nålemåler:
23 G
23'ere G
25 g
26 G
Produkttype:
GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål
GC Autosampler sprøjte, fast nål
GC Autosampler sprøjte, stempel-i-nål, 50 mm
GC Autosampler sprøjte, stempel-i-nål, 70 mm
GC Autosampler-sprøjte, fast nål
Mængde:
6/pakke
Ea.
Enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Produkttype Mængde unitSize
10361195 1μ L 23 G GC Autosampler sprøjte, stempel-i-nål, 50 mm Ea. Hver
10752327 1μ L 23 G GC Autosampler sprøjte, stempel-i-nål, 70 mm Ea. Hver
13476806 5μ L 23'ere G GC Autosampler sprøjte, fast nål Ea. Hver
10219744 5μ L 26 G GC Autosampler sprøjte, fast nål Ea. Hver
10334133 10μ l 23 G GC Autosampler sprøjte, fast nål Ea. Hver
10531305 10μ l 23 G GC Autosampler sprøjte, fast nål 6/pakke Pakke med 6
10771937 10μ l 26 G GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål Ea. Hver
10219274 25μ L 25 g GC Autosampler sprøjte, fast nål Ea. Hver
10311005 25μ L 25 g GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål Ea. Hver
10713287 50μ l 25 g GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål Ea. Hver
10321005 100μ l 25 g GC Autosampler sprøjte, fast nål Ea. Hver
10670436 250 μl 25 g GC Autosampler-sprøjte, fast nål Enhed Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10361195 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365B0511
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør nemt nøjagtige, præcise og reproducerbare manuelle injektioner med Thermo Scientific™ GC sprøjter.
Opnå nøjagtige, præcise og reproducerbare manuelle injektioner nemt ved at bruge Thermo Scientific™ Manuelle GC sprøjter. De robuste, gennemprøvede designs er optimeret til septum piercing. De er lavet af borosilikatglas med metalflanger af enten rustfrit stål eller forniklet messing og dækker en række volumener. Letlæselige markeringer sikrer reproducerbarhed.
  • Sprøjter fås i en række volumener
  • PTFE Luer-Lok™ sprøjter
  • PTFE Luer Slip sprøjter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1,0 uL; 50 mm L; Stempel-i-nål
Nålemåler 23 G
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype GC Autosampler sprøjte, stempel-i-nål, 50 mm
Engangs Genanvendelig
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1μ L
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) GC Autosampler
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.